(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine Hydrochloride
H26947.06 H26947.03
H26947.06EA 668 EUR
H26947.06 H26947.03
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 136725-55-8 Molecular Formula: C4H8FN.HCl Formula Weight: 125.57 Melting Point: 181-184° MDL No.: MFCD04038717
Formula: C₄H₉ClFN
Pto. de fusión: 181…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038717
Núm. CAS: 136725-55-8