(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
H27536.03
H27536.MD
H27536.03EA
198
EUR
H27536.03
H27536.MD
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 136725-53-6
Molecular Formula: C4H8FN.HCl
Formula Weight: 125.57
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD04038718
Formula:
C₄H₉ClFN Pto. de fusión: 183…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038718 Núm. CAS: 136725-53-6 |