1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
435010050 435010010
ACRO435010050EA 458 EUR
ACRO435010050 ACRO435010010
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Formula: C₁₀H₁₈ClNO₂
MW: 219.7100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115040
Núm. CAS: 154874-94-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %