(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52416.06
H52416.14
H52416.06EA
123
EUR
H52416.06
H52416.14
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 163438-09-3
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Beilstein Reference: 5539297
MDL No.: MFCD00673775
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673775 Núm. CAS: 163438-09-3 |