1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
B3241-25G B3241-5G
TCIAB3241-25GEA 223 EUR
TCIAB3241-25G TCIAB3241-5G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,3 g/mol
Número MDL: MFCD00076999
Núm. CAS: 84358-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7effe94b45b21cd7e51f524d3a4810580097f2e4&vid=7effe94b45b21cd7e51f524d3a4810580097f2e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C