1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437270050 437270010
ACRO437270050EA 267 EUR
ACRO437270050 ACRO437270010
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Formula: C₁₀H₁₈INO₂
Pto. de fusión: 44…49 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115041
Núm. CAS: 301673-14-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %