(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
M1169-1G M1169-5G
TCIAM1169-1GEA 87 EUR
TCIAM1169-1G TCIAM1169-5G
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥99.0% (por GC)
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00066219
Núm. CAS: 84025-81-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9df4c0c9a98b1122b12039aaae9b9057592aa259&vid=9df4c0c9a98b1122b12039aaae9b9057592aa259&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -38.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)