(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
L09608.03
L09608.06
L09608.03EA
82
EUR
L09608.03
L09608.06
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 98%
CAS No.: 63126-47-6
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4457
Boiling Point: 61-62°/40mm
Beilstein Reference: 3587324
Optical Rotation: +2.2° (c=2 in benzene)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010408
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 61…62 °C (40 mmHg) Densidad: 0,933 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010408 Núm. CAS: 63126-47-6 EINECS: 626-212-9 ADR: 3,III |