4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Tri-p-tolylmethanol
L02392.06
L02392.14
L02392.06EA
107
EUR
L02392.06
L02392.14
4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol ≥98%
4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 3247-00-5
Molecular Formula: C22H22O
Formula Weight: 302.42
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 2055803
Formula:
C₂₂H₂₂O MW: 302,42 g/mol Pto. de fusión: 92…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014919 Núm. CAS: 3247-00-5 EINECS: 221-822-8 |