1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
H52809.06
H52809.14
H52809.06EA
92
EUR
H52809.06
H52809.14
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 120737-59-9
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD03001706
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200.28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001706 Núm. CAS: 120737-59-9 |