(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
D1980-25ML D1980-500ML D1980-100ML
TCIAD1980-25MLEA 22 EUR
TCIAD1980-25ML TCIAD1980-500ML TCIAD1980-100ML
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Formula: C₈H₂₁NO₂Si
MW: 191,35 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00039785
Núm. CAS: 3179-76-8
EINECS: 221-660-8
UN: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd708ef4f32ca8b907f0a4813157676f0820a30e&vid=fd708ef4f32ca8b907f0a4813157676f0820a30e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %