3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
B23159.14 B23159.22 B23159.36
B23159.14EA 26.8 EUR
B23159.14 B23159.22 B23159.36
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 3069-29-2 Molecular Formula: (CH3O)2(CH3)Si(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 206.36 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.450 Odour: Amine-like Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 2074259 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00054776
Formula: C₈H₂₂N₂O₂Si
MW: 206,36 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C
Densidad: 0,968
Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054776
Núm. CAS: 3069-29-2
EINECS: 221-336-6
ADR: 8,III