3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
A0876-25ML A0876-500ML
TCIAA0876-25MLEA 17 EUR
TCIAA0876-25ML TCIAA0876-500ML
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Formula: C₈H₂₂N₂O₂Si
MW: 206,36 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de inflamación: 126°C
Número MDL: MFCD00054776
Núm. CAS: 3069-29-2
EINECS: 221-336-6
UN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2f525239931652c873b4b0b0c2d28f09d34da7&vid=2c2f525239931652c873b4b0b0c2d28f09d34da7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %