(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
B25421.03 B25421.14 B25421.06
B25421.03EA 62.9 EUR
B25421.03 B25421.14 B25421.06
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Purity: 95% CAS No.: 89524-98-1 Molecular Formula: C10H20NO7P Formula Weight: 297.24 Melting Point: 67-71° MDL No.: MFCD02178893
Formula: C₁₀H₂₀NO₇P
MW: 297.24 g/mol
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02178893
Núm. CAS: 89524-98-1