N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 5241-64-5
Molecular Formula: C16H20N2O4
Formula Weight: 304.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 138° dec.
Beilstein Reference: 4237334
Optical Rotation: +21° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00037944
Formula:
C₁₆H₂₀N₂O₄ Pto. de fusión: ∼ 138 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037944 Núm. CAS: 5241-64-5 EINECS: 226-042-1 |