N(α)-Boc-L-tryptophan
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Boc-Trp-OH
8.53038.0100 8.53038.0025
04-12-0006-100EA 266 EUR
04-12-0006-100 04-12-0006-25
N(α)-Boc-L-tryptophan
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304.3 g/mol
Número MDL: MFCD00065595
Núm. CAS: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7