α-Methylcinnamic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00806.06
L00806.14
L00806.22
L00806.06EA
28
EUR
L00806.06
L00806.14
L00806.22
α-Methylcinnamic acid ≥99%
α-Methylcinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1199-77-5
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 288°
MDL No.: MFCD00002652
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 288 °C Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002652 Núm. CAS: 1199-77-5 EINECS: 214-847-0 |