α-Methylcinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid
M1336-25G M1336-5G
TCIAM1336-25GEA 51 EUR
TCIAM1336-25G TCIAM1336-5G
α-Methylcinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. Ebullición: 288°C
Pto. de fusión: 80°C
Número MDL: MFCD00002652
Núm. CAS: 1199-77-5
EINECS: 214-847-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1aa5b39f283f93254fb5373ced07c4d62f1f1c3&vid=c1aa5b39f283f93254fb5373ced07c4d62f1f1c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency