4-(Dimethylamino)cinnamic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21549.03
B21549.06
B21549.03EA
70.8
EUR
B21549.03
B21549.06
4-(Dimethylamino)cinnamic acid 99%
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1552-96-1
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: ca 222° dec.
Beilstein Reference: 1368533
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004397 Núm. CAS: 1552-96-1 EINECS: 216-299-8 |