4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23142.06 B23142.03
B23142.06EA 188 EUR
B23142.06 B23142.03
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 25519-78-2 Molecular Formula: C12H14FNO.HCl Formula Weight: 243.71 MDL No.: MFCD00044912
Formula: C₁₂H₁₅ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044912
Núm. CAS: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0