(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52822.03
H52822.06
H52822.03EA
127
EUR
H52822.03
H52822.06
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 140645-24-5
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
MDL No.: MFCD03839877
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03839877 Núm. CAS: 140645-24-5 |