5-Amino-2-mercaptobenzimidazole ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1482-25G A1482-5G
TCIAA1482-25GEA 165 EUR
TCIAA1482-25G TCIAA1482-5G
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
Formula: C₇H₇N₃S
Número MDL: MFCD00022671
Núm. CAS: 2818-66-8
EINECS: 220-574-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b58ffe23f52cb1c4b398518f1febfce927f6b67&vid=7b58ffe23f52cb1c4b398518f1febfce927f6b67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %