1-Acetylisatin ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Acetylindoline-2,3-dione
L17597.03
L17597.06
L17597.14
L17597.03EA
14.8
EUR
L17597.03
L17597.06
L17597.14
1-Acetylisatin ≥97%
1-Acetylisatin
Purity: 97%
CAS No.: 574-17-4
Molecular Formula: C10H7NO3
Formula Weight: 189.17
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 113959
Formula:
C₁₀H₇NO₃ MW: 189,17 g/mol Pto. de fusión: 141…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00158542 Núm. CAS: 574-17-4 EINECS: 209-368-9 |