2-(Furfurylthio)ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}furan
F0378-25G
F0378-5G
TCIAF0378-25GEA
165
EUR
TCIAF0378-25G
TCIAF0378-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Furfurylthio)ethylamine
Formula:
C₇H₁₁NOS Pto. Ebullición: 100°C |
Número MDL:
MFCD01075029 Núm. CAS: 36415-21-1 EINECS: 253-024-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |