1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
B25272.06
B25272.14
B25272.06EA
145
EUR
B25272.06
B25272.14
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 33016-47-6
Molecular Formula: C23H18N2O
Formula Weight: 338.41
Melting Point: ca 192° dec.
MDL No.: MFCD02179554
Formula:
C₂₃H₁₈N₂O Pto. de fusión: ∼ 192 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179554 Núm. CAS: 33016-47-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...