1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
T2204-100MG
T2204-1G
TCIAT2204-100MGEA
16
EUR
TCIAT2204-100MG
TCIAT2204-1G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₂₃H₁₈N₂O Pto. de fusión: 186°C |
Número MDL:
MFCD02179554 Núm. CAS: 33016-47-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |