1-(p-Toluenesulphonyl)indole 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole
B22320.03
B22320.06
B22320.14
B22320.03EA
54.2
EUR
B22320.03
B22320.06
B22320.14
1-(p-Toluenesulphonyl)indole 95%
1-(p-Toluenesulphonyl)indole
Purity: 95%
CAS No.: 31271-90-6
Molecular Formula: C15H13NO2S
Formula Weight: 271.33
Melting Point: 84-86°
MDL No.: MFCD01165032
Formula:
C₁₅H₁₃NO₂S MW: 271.33 g/mol Pto. de fusión: 84…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01165032 Núm. CAS: 31271-90-6 |