3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-5-(methylthio)pyrazole-4-carbonitrile
B20991.03
B20991.06
B20991.03EA
79.1
EUR
B20991.03
B20991.06
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 72760-85-1
Molecular Formula: C5H6N4S
Formula Weight: 154.19
Melting Point: 148-150°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052745
Formula:
C₅H₆N₄S Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052745 Núm. CAS: 72760-85-1 ADR: 6.1,III |