1-Pyrenecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI

P1687-1G P1687-5G
TCIAP1687-1GEA 65 EUR
TCIAP1687-1G TCIAP1687-5G
1-Pyrenecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Pyrenecarboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₀O₂
Pto. de fusión: 274°C
Número MDL: MFCD00192424
Núm. CAS: 19694-02-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0267c746a89d973b630e77cb426647b95d3d90b0&vid=0267c746a89d973b630e77cb426647b95d3d90b0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR