4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2533-25G D2533-5G
TCIAD2533-25GEA 54 EUR
TCIAD2533-25G TCIAD2533-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂S
Pto. Ebullición: 136°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006086
Núm. CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a044a1f502ac0c85cad0e778dbdca5637f49a780&vid=a044a1f502ac0c85cad0e778dbdca5637f49a780&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency