Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
164050010
164050050
ACRO164050010EA
158
EUR
ACRO164050010
ACRO164050050
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate 98%
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Formula:
C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O MW: 536.48 g/mol (anhy) Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149310 Núm. CAS: 52746-49-3 EINECS: 258-152-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 2 to 6 % (K.F.) |
UV Lambda max | 276 to 284 nm (in water) |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥710 (at lambda max) |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % (on dry substance) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |