Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L16382.06
L16382.14
L16382.06EA
96.5
EUR
L16382.06
L16382.14
Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 2199-43-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 70°/0.8mm
MDL No.: MFCD00817049
Formula:
C₇H₉NO₂ Pto. Ebullición: 70 °C (0,8 mmHg) Pto. de fusión: 37…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00817049 Núm. CAS: 2199-43-1 |