Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4-Methyl-2-pyrrolecarboxylate
M1145-1G
M1145-5G
TCIAM1145-1GEA
195
EUR
TCIAM1145-1G
TCIAM1145-5G
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate
Formula:
C₈H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 104°C |
Número MDL:
MFCD00191668 Núm. CAS: 40611-85-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 41.0 to 44.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |