1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
L05906.03
L05906.06
L05906.03EA
30.2
EUR
L05906.03
L05906.06
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6973-60-0
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Melting Point: 135-138°
Beilstein Reference: 115703
Formula:
C₆H₇NO₂ Pto. de fusión: 135…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003088 Núm. CAS: 6973-60-0 EINECS: 230-217-8 |