2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
B20635.03
B20635.06
B20635.14
B20635.03EA
97.1
EUR
B20635.03
B20635.06
B20635.14
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 57338-76-8
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 199-201° dec.
MDL No.: MFCD00203874
Formula:
C₇H₉NO₂ MW: 139,16 g/mol Pto. de fusión: 199…201 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00203874 Núm. CAS: 57338-76-8 |