Diethoxymethylphenylsilane ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
B23684.09
B23684.18
B23684.09EA
25.4
EUR
B23684.09
B23684.18
Diethoxymethylphenylsilane ≥97%
Diethoxymethylphenylsilane
Purity: 97+%
CAS No.: 775-56-4
Molecular Formula: (CH3CH2O)2Si(CH3)C6H5
Formula Weight: 210.35
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4696
Boiling Point: 117-118°/30mm
Beilstein Reference: 2938396
MDL No.: MFCD00048541
Formula:
C₁₁H₁₈O₂Si MW: 210,35 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C (30 mmHg) Densidad: 0,963 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048541 Núm. CAS: 775-56-4 EINECS: 212-275-6 |