1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
H31562.03 H31562.06 H31562.14
H31562.03EA 59.9 EUR
H31562.03 H31562.06 H31562.14
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
CAS No.: 97674-02-7 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 85-86°/0.07mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00010240
Formula: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361,15 g/mol
Pto. Ebullición: 85…86 °C (0,07 mmHg)
Densidad: 1,067
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010240
Núm. CAS: 97674-02-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III