cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H51258.03
H51258.06
H51258.03EA
99.9
EUR
H51258.03
H51258.06
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Purity: 94%
CAS No.: 64724-29-4
Molecular Formula: C16H34OSn
Formula Weight: 361.15
Melting Point: 84-87°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD07787391
Formula:
C₁₆H₃₄OSn Pto. de fusión: 84…87 °C Densidad: 1,082 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07787391 Núm. CAS: 64724-29-4 ADR: 6.1,III |