(Chloromethyl)dimethylphenylsilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Chloromethyl)dimethyl(phenyl)silane
C1419-25G C1419-5G
TCIAC1419-25GEA 180 EUR
TCIAC1419-25G TCIAC1419-5G
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane ≥97.0% (por GC)
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane
Formula: C₉H₁₃ClSi
MW: 184,7400 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00040858
Núm. CAS: 1833-51-8
EINECS: 217-392-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55e6d3488da37ad3b4b7ea207916893830c76ffb&vid=55e6d3488da37ad3b4b7ea207916893830c76ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %