Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
A10942.06 A10942.03
A10942.06EA 199 EUR
A10942.06 A10942.03
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Picolinamidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 51285-26-8 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 3562671
Formula: C₆H₈ClN₃
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052271
Núm. CAS: 51285-26-8