Nicotinamidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20406.03
B20406.06
B20406.03EA
26.4
EUR
B20406.03
B20406.06
Nicotinamidine hydrochloride 97%
Nicotinamidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 7356-60-7
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 187-189°
MDL No.: MFCD00054326
Formula:
C₆H₈ClN₃ Pto. de fusión: 187…189 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054326 Núm. CAS: 7356-60-7 |