Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, Isonicotinimidamide hydrochloride, 4-Carbamimidoylpyridine hydrochloride, 4-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-Amidinopyridinium chloride
A11050.06 A11050.14
A11050.06EA 90.9 EUR
A11050.06 A11050.14
Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Isonicotinamidine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 6345-27-3 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 3562678
Formula: C₆H₇N₃·ClH
Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040385
Núm. CAS: 6345-27-3