2-(Methylthio)thiazole ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

M1712-25G M1712-5G
TCIAM1712-25GEA 108 EUR
TCIAM1712-25G TCIAM1712-5G
2-(Methylthio)thiazole ≥98.0% (por GC)
2-(Methylthio)thiazole
Formula: C₄H₅NS₂
MW: 131,21 g/mol
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00858981
Núm. CAS: 5053-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&vid=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR