1,6-Diaminohexano 60% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexametilendiamina
411560010
411562500
ACRO411560010EA
89.1
EUR
ACRO411560010
ACRO411562500
1,6-Diaminohexano 60% (w/w) en solución acuosa
1,6-Diaminohexano
Formula:
C₆H₁₆N₂ MW: 116,21 g/mol Pto. de inflamación: 116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008243 Núm. CAS: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 UN: 1783 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤20 APHA |
Strength | 59 to 61 wt% |