N-Boc-D-alaninol 98%, ee 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27887.03
H27887.06
H27887.14
H27887.03EA
50.2
EUR
H27887.03
H27887.06
H27887.14
N-Boc-D-alaninol 98%, ee 98%
N-Boc-D-alaninol
Purity: 98%
CAS No.: 106391-86-0
Molecular Formula: C8H17NO3
Formula Weight: 175.23
Melting Point: 58-62°
Optical Rotation: +11° (c=1 in chloroform)
Formula:
C₈H₁₇NO₃ Pto. de fusión: 58…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00235912 Núm. CAS: 106391-86-0 |