3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24780.03
B24780.06
B24780.14
B24780.03EA
53.4
EUR
B24780.03
B24780.06
B24780.14
3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
3-Pyridyloxyacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 86649-57-2
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 210-212°
MDL No.: MFCD04039772
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. de fusión: 210…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039772 Núm. CAS: 86649-57-2 |