1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(Ethylenedithio)diacetic acid, (Ethylenedithio)diaceticacid
E0278-25G
E0278-500G
E0278-100G
TCIAE0278-25GEA
58
EUR
TCIAE0278-25G
TCIAE0278-500G
TCIAE0278-100G
1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane
Formula:
C₆H₁₀O₄S₂ MW: 210,26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00021771 Núm. CAS: 7244-02-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 111.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)