2-Methoxyphenyl acetate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20242.14
B20242.22
B20242.14EA
41.4
EUR
B20242.14
B20242.22
2-Methoxyphenyl acetate ≥98%
2-Methoxyphenyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 15212-03-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
MDL No.: MFCD00017221
Formula:
C₉H₁₀O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017221 Núm. CAS: 15212-03-0 |