2-(Methylthio)ethylamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Methylthio)ethanamine
B22941.03
B22941.06
B22941.03EA
71.9
EUR
B22941.03
B22941.06
2-(Methylthio)ethylamine 95%
2-(Methylthio)ethylamine
Purity: 95%
CAS No.: 18542-42-2
Molecular Formula: C3H9NS
Formula Weight: 91.18
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4965
Odour: Amine-like
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1731099
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00014825
Formula:
C₃H₉NS MW: 91,18 g/mol Pto. Ebullición: 146…148 °C Densidad: 0,974 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014825 Núm. CAS: 18542-42-2 EINECS: 242-412-5 ADR: 8,II |