1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethane-1,2-disulphonic acid dihydrate
384800050 384800250
ACRO384800050EA 66.4 EUR
ACRO384800050 ACRO384800250
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate
Formula: C₂H₆O₆S₂·2H₂O
Pto. de fusión: 109…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26793415
Núm. CAS: 5982-56-9
EINECS: 203-732-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 14 to 19 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %